Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15614270 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
50g
Paket med 6
Produktkod. 15614270
Brand: Honeywell-Fluka 3454925KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), för komplexometri
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA disodium salt dihydrate
Smältpunkt 248°C (decomposition)(literature)
Namnnotering Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 99 to 101%
Linjär formel C10H14N2Na2O8 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Flampunkt >100°C (>212°F)
IUPAC-namn disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Formel vikt 372.24
Procent renhet 99 to 101%
Kvalitet Reagent Ph. Eur.
Förpackning Paper / Poly Bag
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.