Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltdihydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675783 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16675783 1 kg
16685783 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16675783 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 27285H1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,0-101,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 131664146
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Förpackning Plastflaska
Utseende Complying