Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10497060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497060 6 Ampules Ampull 6 ampuller
1 options
Produktkod. 10497060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3720C/90
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 139-33-3
Färg Färglös
Förpackning Ampull
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Kvantitet 6 Ampules
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Vätska