Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Code produit 10059981 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 Ampule
Förpackning:
Ampull
Conditionnement:
1 ampull
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10059981 1 Ampule Ampull 1 ampull
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10059981 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/3720C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 139-33-3
Färg Färglös
Förpackning Ampull
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Kvantitet 1 Ampule
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.