Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11452714 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11452714 10 L Väska i låda 10 L
10010190 1 L HDPE plastflaska -
10764181 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452714 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3720/24
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-33-3 | Molekylformel: C10H14N2Na2O8 | Molekylvikt: 336,21 g/mol
Etylendiaminetetraeddiksyra Dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 L
Förpackning Väska i låda