Läs mer
Etylendiaminetetraacetsyra Dinatriumsaltlösning, 0,01M, Solstice
Produktkod. 15684930
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684930 500 mL 500ml
15674930 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15684930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 35322500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.70 SEK
    833.61 SEK / 500ml
    Save 74.09 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,01 M EDTA-Na2, för komplexometri
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Formel vikt 336,21 g/mol