Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10568230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10568230 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10000190 10 L Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3700/17
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-33-3 | Molecular Formula: C10H14N2Na2O8 | Molecular Weight: 336.21 g/mol
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 2.5 L
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Fysisk form Vätska