Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,1M (0,2N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP , Fisher Chemical
Produktkod. 10558230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10558230 1 L HDPE plastflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10558230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3700/15
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
1L, HDPE plastflaska
Klar att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 139-33-3
Färg Färglös
Förpackning HDPE plastflaska
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Kvantitet 1 L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Vätska