Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra Dinatriumsaltlösning, 0,2M, Solstice
Produktkod. 15694800
Change view
Kvantitet:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackning:
Cubitainer
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15694800 5 L Cubitainer 5 L
15674800 1 l Poly flaska 1 L
15684800 5 L Polyflaska 5 L
15604810 6 x 1 L Polyflaska Paket med 6
15664800 10 L Cubitainer 10 L
15654800 10 L Polyflaska 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15694800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 351025LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 SEK
    2878.80 SEK / 5 L
    Save 266.20 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volymetrisk, 0,2 M EDTA-Na2, för komplexometri
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Formel vikt 336,21 g/mol
Förpackning Cubitainer
Kvantitet 5 L