Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra Dinatriumsaltlösning volymetrisk, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| IUPAC-namn | dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat |
| Formel vikt | 336,21 g/mol |