Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning med zinkkomplex tillsatt (lösning B), 1 ml lösning = 1 tysk hårdhetsgrad i 100 ml vatten, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B) |
| CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
| CAS Max % | 0.7, 0.02 |
| Molekylformel | Cl2Zn |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI-nyckel | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Zn++] |
| IUPAC-namn | zink(2+)-diklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.28 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |