Läs mer
Etylendiaminetetraacetiksyra Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30137908
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137908 250 g
30136458 100 g
30010604 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE918335250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10 H14 N2 O8 . 2Na
Molekylvikt (g/mol) 336.206
Synonym Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt (1:2), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, disodium salt (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt (9CI), Chelaplex, Chelaplex III, Chelaton III, Chelest 200, Chelest 2BS, Chelest B, Clewat N, Clewat N 2, Complexon III, Disodium (ethylenedinitrilo)tetraacetate, Disodium EDTA, Disodium diacid ethylenediaminetetraacetate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Disodium edathamil, Disodium edetate, Disodium ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetic acid salt, Disodium sequestrene, Disodium tetracemate, Disodium versenate, Disodium versene, Dissolvine Na 2T, Dissolvine Na 2x, Dissolvine Na2, Dissolvine Na2S, Dotite 2NA, EDTA disodium salt, Edathamil disodium, Edeta BD, Edetate Disodium, Endrate disodium, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Ethylenedinitrilotetraacetate disodium, F 1, F 1 (complexon), Idranal III, Khelaton 3, Komplexon III, Mavacid ED 4, Metaquest B, Nervanaid Ba2, Perma Kleer Di Crystals, Salina, Selekton B2, Sequestrene Na2, Sodium versenate, TW 204, Tetracemate disodium, Titriplex III, Trilon BD, Triplex III, VRP 1034, Versene NA, Versene Na2, Versene disodium salt, Versonol 120, Zonon D
IUPAC-namn disodium; 2-[2-[karboxylatometyl(karboxymetyl)amino]etyl-(karboxymetyl)amino]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium Edetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 336.0546
Procent renhet >95%