Läs mer
Etylendiaminetetraacetinsyra, (EDTA), 0,5M lösning, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15748687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Nalgene flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15748687 500 mL Nalgene flaska 500ml
15825388 100 mL Nalgene flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15748687 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15694.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.50 SEK
    805.65 SEK / 500ml
    Save 188.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Kelaterande medel som används i många enzymbuffertar och i högre koncentrationer, som enzyminaktiverare | CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,238 g/mol
Kelateringsmedel som används i många enzymbuffertar och, vid högre koncentrationer, som en enzyminaktiverare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.238
MDL-nummer MFCD00150037
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Förpackning Nalgene flaska
Kvantitet 500 mL
Beilstein 3900609
Kvalitet Molekylärbiologi, Ultrapure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M
Fysisk form Lösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M soln.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium EDTA, Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.