Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, elektroforesgrad, 500 g, MP Biomedicals
Produktkod. 11451562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451562 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11451562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 500g
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
60-00-4 (EDTA) Renhet:≥ 99,5 % tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm järn (Fe):<< 10 ppm Sulfaterad aska:<< 0,1 %
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
MDL-nummer MFCD00003541
Kvantitet 500 g
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191