Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, elektroforesgrad, 5 kg, MP Biomedicals
Produktkod. 11471562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471562 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11471562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5805.00 SEK
    5526.69 SEK / 5kg
    Save 278.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
60-00-4 (EDTA) Renhet:≥ 99,5 % tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm järn (Fe):<< 10 ppm Sulfaterad aska:<< 0,1 %
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
MDL-nummer MFCD00003541
Kvantitet 5 kg
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid