Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, järnnatriumsalttrihydrat, 98%, ren
Produktkod. 10287320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10287320 1 kg 1kg
10175750 250 g 250g
10677554 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10287320 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 304680010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Etylendiaminetetraättiksyra, ferriknatriumsalt trihydrat, 98%, C10H12FeN2NaO8.3H2O, CAS-nummer-18154-32-, natriumironedetat, edta järnnatriumsalt, kalmolosin, natriumferedetat, edta järn iii natriumsalt, sequestren nafe, ferrik natrium edta, ferisan, natrium järn edta, sytron, 1kg | CAS: 18154-32-0 | C10H12FeN2NaO8·3H2O | 421,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18154-32-0
Molekylformel C10H12FeN2NaO8·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 421.1
MDL-nummer MFCD00798117
InChI-nyckel MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
IUPAC-namn natrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;järn(3+)
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Namnnotering 98%
Färg Brun-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,4058
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 421.1
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.