Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, järnnatriumsalttrihydrat, 98%, ren
Produktkod. 10677554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10677554
Brand: Thermo Scientific Chemicals 304680051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate, 98%, C10H12FeN2NaO8.3H2O, CAS Number-18154-32-, sodium ironedetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium feredetate, edta iron iii sodium salt, sequestrene nafe, ferric sodium edta, ferisan, sodium iron edta, sytron, 1kg | CAS: 18154-32-0 | C10H12FeN2NaO8·3H2O | 421.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18154-32-0
Molekylformel C10H12FeN2NaO8·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 421.1
MDL-nummer MFCD00798117
InChI-nyckel MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
IUPAC-namn sodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;iron(3+)
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Namnnotering 98%
Färg Brown-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,4058
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 421.1
Procent renhet 98%
Kvalitet Pure
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.