Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Produktkod. 11338508
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338508 5 g 5g
11328508 25 g 25g
2 options
Produktkod. 11338508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040519.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metallkelaterande förening
Etylendiamintetraättiksyra mangandinatriumsalthydrat är en metallkelaterande förening. Kobolt analyserades komplexometriskt med användning av etylendiamintetraättiksyra (EDTA) genom att maskera aluminium. Tidigare studier av mangan-EDTA- och mangan-EGT-1-komplex indikerade att& -kvävekoordination av EDTA resulterade i ett mycket anisotropiskt spektrum för Mn(II). Lipofila derivat av mangan-EDTA-kelater ger när de införlivas i liposomer den största leverförbättringen per mikromol metalljon och har gynnsam clearance-kinetik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15375-84-5
Molekylformel C10H12MnN2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 389.13
MDL-nummer MFCD00661156
InChI-nyckel ZQHKAIDDHTYINE-UHFFFAOYSA-J
Synonym disodium manganese edta, edta disodium manganese salt, disodium manganese ethylenediaminetetraacetate, manganese disodium ethylene diamine tetraacetate, ethylenediaminetetraacetic acid, disodium manganese salt, disodium ethylenedinitrilo tetraacetato manganese, manganate 2-, disodium, glycine,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, manganese disodium salt, manganate 2-,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on'-, disodium, oc-6-21
PubChem CID 5148022
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;mangan(2+)
LEDER [Na+].[Na+].[Mn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 389.13 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.