Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, i PBS, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11475015 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
Dimensione della confezione:
100ml
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11475015 100 mL 100ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11475015 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 092820549
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
0,2 % lösning, i fosfatbuffrad saltlösning utan kalcium och magnesium
Specifica
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Kvantitet 100 mL
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.