Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra tetranatriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30378647
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30378647 25 g
1 options
Produktkod. 30378647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91831025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrasodium Edetate Dihydrate
CAS 10378-23-1
Molekylformel C10 H12 N2 O8 . 2 H2 O . 4 Na
Kvantitet 25 g
Synonym Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:2) (ACI), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt, dihydrate (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate (9CI), Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Tetrasodium Edetate Dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
IUPAC-namn tetrasodium; 2-[2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl-(karboxylatometyl)amino]acetat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 416.2
Formel vikt 416.04