Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalthydrat, 98%, ren
Produktkod. 10307180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10307180 2.5 kg 2.5kg
10080950 500 g 500g
11397421 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307180 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 118440025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, 98%, C10H12N2Na4O8.xH2O, CAS Number-194491-31-1 | CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194491-31-1
Molekylformel C10H12N2Na4O8
Molekylvikt (g/mol) 380.17
MDL-nummer MFCD00150025
InChI-nyckel UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonym edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt till gult
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Linjär formel (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14,3517
Löslighetsinformation Solubility in water: 800g/L (20°C)
IUPAC-namn tetranatrium 2-({2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl}(karboxylatometyl)amino)acetat
Formel vikt 380.16
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation >400°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.