Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 98%
Produktkod. 11473627
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473627 250 g 250g
11463627 1000 g 1000g
11483627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17385.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Etylendiamintetraättiksyratetranatriumsalthydrat används som en inhibitor av metallligandproteaser. Det fungerar också som en kelator av zinkjon på det aktiva stället för metalloproteaser. Det används som antikoagulant och används även vid fluorometrisk bestämning av beryllium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamintetraättiksyratetranatriumsalthydrat används som en inhibitor av metallligandproteaser. Det fungerar också som en kelator av zinkjon på det aktiva stället för metalloproteaser. Det används som antikoagulant och används även vid fluorometrisk bestämning av beryllium.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194491-31-1
Molekylformel C10H12N2Na4O8
Molekylvikt (g/mol) 380.17
MDL-nummer MFCD00150025
InChI-nyckel UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonym edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
IUPAC-namn tetranatrium;2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 3828865
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 380.17 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.