Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalttetrahydrat, 99,5 %, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfri
Produktkod. 10089770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10089770 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10089770 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327211000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13235-36-4 | C10H20N2Na4O12 | 452.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
CAS 13235-36-4
Abs. 0.06 max. (0.1 M in water) at 280nm, 1.5 max. (0.1 M in water) at 260nm
Färg Vitt
pH 10.7 to 11.7 (0.1M aq. soln.)
Flampunkt >100°C
Analysprocentintervall 99.4% min. (Complexometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H20N2Na4O12
MDL-nummer MFCD00150027
Kvantitet 100 g
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14, 3517
Synonym tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edetate sodium tetrahydrate, unii-l13nhd21x6, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate, acmc-209bp2, ksc910c4l, edta, tetrasodium tetrahydrate salt, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt, hydrate 1:4:4
Löslighetsinformation (0.1 M in water) Clear colorless
InChI-nyckel XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn tetranatrium;2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 452.23
PubChem CID 23287279
Formel vikt 452.23
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.