Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra, trikaliumsaltdihydrat, 99 %
Beskrivning
Etylendiamintetraättiksyratrikaliumsaltdihydrat är involverat för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det används också för att studera kelatorer, biokemikalier och reagenser. Vidare används den för att kontrollera säkerheten för etylendiamintetraättiksyra och hydroxietyendiamintriättiksyraingredienser i kosmetiska formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylendiamintetraättiksyra trikaliumsaltdihydrat är involverat för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det används också för att studera kelatorer, biokemikalier och reagenser. Vidare används den för att kontrollera säkerheten för etylendiamintetraättiksyra och hydroxietyendiamintriättiksyraingredienser i kosmetiska formuleringar.
Löslighet
Lösligt i vatten och kaliumhydroxid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, zink, aluminium, kolstål, koppar, kopparlegeringar, galvaniserade metaller och nickel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate |
| Smältpunkt | ∽182 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 6762497 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och kaliumhydroxid. |
| Formel vikt | 442,55 (406,46 Vattenfritt) |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.