Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra, trikaliumsaltdihydrat, 99 %
Produktkod. 11358545
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358545 250 g 250g
11348545 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11991.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65501-24-8 | C10H17K3N2O10 | 442,545 g/mol
Etylendiamintetraättiksyratrikaliumsaltdihydrat är involverat för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det används också för att studera kelatorer, biokemikalier och reagenser. Vidare används den för att kontrollera säkerheten för etylendiamintetraättiksyra och hydroxietyendiamintriättiksyraingredienser i kosmetiska formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylendiamintetraättiksyra trikaliumsaltdihydrat är involverat för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det används också för att studera kelatorer, biokemikalier och reagenser. Vidare används den för att kontrollera säkerheten för etylendiamintetraättiksyra och hydroxietyendiamintriättiksyraingredienser i kosmetiska formuleringar.
Löslighet
Lösligt i vatten och kaliumhydroxid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, zink, aluminium, kolstål, koppar, kopparlegeringar, galvaniserade metaller och nickel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65501-24-8
Molekylformel C10H17K3N2O10
Molekylvikt (g/mol) 442.545
MDL-nummer MFCD00149672
InChI-nyckel MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC-namn trikalium;2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Smältpunkt ∽182 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 6762497
Löslighetsinformation Löslig i vatten och kaliumhydroxid.
Formel vikt 442,55 (406,46 Vattenfritt)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.