Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
Produktkod. 11338047
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338047 25 g 25g
11318047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022425.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17572-97-3 | C10H13K3N2O8 | 406.52 g/mol
Etylendiamintetraättiksyratrikaliumsalt används för att eliminera enzyminhibering av spår av tungmetaller och för att hämma enzymer som kräver tvåvärda katjoner som kofaktorer. Och det används också för att studera kelatorer, biokemikalier och reagenser. EDTA-trikaliumsalt har använts i en studie för att bedöma säkerheten för EDTA- och HEDTA-ingredienser i kosmetiska formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17572-97-3
Molekylformel C10H13K3N2O8
Molekylvikt (g/mol) 406.52
MDL-nummer MFCD00013304
InChI-nyckel FYZXEMANQYHCFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym edetate tripotassium, tripotassium edta, edta tripotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt, tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate, sequestrene 50k3, unii-kia5203u1h, tripotassium ethylenediaminetetraacetate, edta-3k, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tripotassium salt
PubChem CID 62717
IUPAC-namn trikalium;2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]acetat
LEDER [K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water,0.1 M at 20°C.
Formel vikt 406.46
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.