Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, trinatriumsalthydrat, 98%
Produktkod. 10081490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
500 g; Plastflaska
Produktkod.
10081490 500 g; Plastflaska
1 options
Produktkod. 10081490 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 147865000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85715-60-2 | C10H13N2Na3O8 | 358.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Namnnotering 98%
CAS 85715-60-2
Smältpunkt 300.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (corrected for water) (Complexometry)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H13N2Na3O8
Linjär formel (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
MDL-nummer MFCD00149675
Kvantitet 500 g
Synonym trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, tricon bw, unii-zmn5a047nl, endrate, edta triasodium salt, zmn5a047nl, ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate, sequestrene sodium 3, trisodium edta monohydrate, edetate trisodium monohydrate
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
InChI-nyckel QZKRHPLGUJDVAR-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn trinatrium;2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]acetat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 358.19
PubChem CID 16211179
Formel vikt 394.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.