Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra Trinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406882 500 g 500g
11416882 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215108890
Vattenlöslig. Klar färglös till ljusgul lösning vid 32gm plus 100mL 1M natriumhydroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85715-60-2
Molekylformel C10H18N2Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 379.228
MDL-nummer MFCD00149675
InChI-nyckel DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, trisodium salt trihydrate
PubChem CID 131865091
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;natrium;hydrat
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Formel vikt 358.19
Fysisk form Kristallint pulver