Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra Trinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 358.19 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |