Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra Trinatriumsaltmonohydrat, 99,32 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 10378-22-0 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C10H18N2Na3O9 |
| MDL-nummer | MFCD00149675 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | edta, trisodium salt trihydrate |
| InChI-nyckel | DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na] |
| IUPAC-namn | 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;natrium;hydrat |
| Visa mer |