Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra Trinatriumsaltlösning 0,1M (0,2N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10317751 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 AMP
6 AMP
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10317751 1 AMP 1 ampull
10121430 6 AMP 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317751 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3700C/05
Kemiska identifierare
CAS 150-38-9
Molekylformel C10H19N2Na3O11
Molekylvikt (g/mol) 412.23
MDL-nummer MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
InChI-nyckel FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
PubChem CID 131711402
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;natrium
LEDER O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
pH 4 till 5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 AMP
Förpackning Ampull