Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid (White Crystalline Powd.), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10011123
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10011123 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10011123 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP118500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EDTA is a chelating agent for metal ions and is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Smältpunkt 220°C
Färg White
pH 2.5
Tändningsrester 0.2% max.
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C10H16N2O8
Linjär formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
MDL-nummer MFCD00003541
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 3565
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formel vikt 292.23
Ångtryck 0.013 hPa at 20°C
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.