Läs mer
Etylendiaminetetraeddiksyra zinkdinatriumsalthydrat
Produktkod. 11358047
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358047 25 g 25g
11368047 100 g 100g
11348047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022426.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14025-21-9 | C10H12N2Na2O8Zn | 399,572 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14025-21-9
Molekylformel C10H12N2Na2O8Zn
MDL-nummer MFCD00135187
InChI-nyckel UBLOJEHIINPTTG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zinc disodium edta, edta disodium zinc salt, unii-r84ov391ba, sequestrene na2zn zinc chelate, disodium zinc edetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, zinc disodium ethylenediaminetetraacetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate dihydrate, acetic acid, ethylenedinitrilo tetra-, disodium salt, zinc complex, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
PubChem CID 51808
IUPAC-namn dinatrium;zink;2-[2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt hydrate
Kvantitet 25 g
LEDER [Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 399.57
Formel vikt 399.50 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.