missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate |
| Smältpunkt | 272°C |
| CAS | 25102-12-9 |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00150036 |
| Synonym | Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex™ Potassium salt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.45 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?