Läs mer
Etylenglycoldimetakrylat (98 %, innehåller 90–110 ppm monometyleterhydrokinon som hämmare), TRC
Produktkod. 30386671
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30386671 10 mL
1 options
Produktkod. 30386671 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91752010ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyleneglycoldimethacrylate
CAS 97-90-5
Molekylformel C10H14O4
Kvantitet 10 mL
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester (ACI), 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, ethylene ester (6CI, 8CI), 1 G, 1,2-Bis(methacryloyloxy)ethane, 1,2-Ethanediol dimethacrylate, 2-(2-Methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Methacryloyloxyethyl methacrylate, Acryester ED, Acryester EDMA, Blemmer PDE 50, Diglycol dimethacrylate, DMM 2, EG 50, EGDMA, EM 320, Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Ethylene glycol bis(methacrylate), Ethylene glycol dimethacrylate, Ethylene methacrylate, FA 121M, Fancryl FA 121M, Hi-Cross ED, Hi-Cross ED-P, Light Ester EG, Light Ester EG 50, Luvomaxx EDMA-DL 75, Miramer M 221, NK Ester 1G, NSC 24166, Perkalink 401, Perkalink 401-50D-pd, Perkalink 7401, San Ester EG, Saret 206, Sartomer SR 206, SR 206, SR 206NS, TGM 1, TGM 1 (ester)
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0892