Läs mer
Ethyleneglycoldinitrate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313529
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313529 1 ml
1 options
Produktkod. 30313529 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13327500AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinitroethylene glycol (EGDN)
CAS 628-96-6
Analyt- eller komponentnamn Dinitroethylene glycol (EGDN)
Frakt skick +20°C
Molekylformel C2 H4 N2 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O6/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8/h1-2H2
LEDER [O-][N+](=O)OCCO[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-nitrooxyethyl nitrate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 152.06
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152.0069 g/mol