Läs mer
etyletiomorfolin-3-karboxylathydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11306835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10255604 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27673DE
Kemiska identifierare
CAS 159381-07-4
Molekylformel C7H14ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 211.704
MDL-nummer MFCD00107968
InChI-nyckel QQRCEZBURAQLBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hcl, thiomorpholine-3-carboxylicacidethylesterhydrochloride, ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hcl, ethylthiomorpholine-3-carboxylatehydrochloride, 3-ethoxycarbonyl thiomorpholine hydrochloride, ethyl 1,4-thiazinane-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 1,4-thiazaperhydroine-3-carboxylate, chloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl esterhydrochloride
PubChem CID 17433447
IUPAC-namn etyltiomorfolin-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CSCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethylethiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.71
Procent renhet 90%