Läs mer
Etyltiooxamat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3736505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10472651
Brand: Thermo Scientific Acros 319600010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16982-21-1
Molekylformel C4H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 133.17
MDL-nummer MFCD00074903
InChI-nyckel YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC-namn etyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
LEDER CCOC(=O)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiooxamate
Smältpunkt 60.0°C to 66.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCSCO2C2H5
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.