Läs mer
Ethylhydrocupreine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11470167
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470167 100 mg 100mg
11480167 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21627.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3413-58-9
Molekylformel C21H29ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 376.925
MDL-nummer MFCD00135594
InChI-nyckel QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Synonym ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
IUPAC-namn (R)-(6-etoxikinolin-4-yl)-[(2S,4S,5R)-5-etyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]metanol;hydroklorid
LEDER CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylhydrocupreine hydrochloride
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 100 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 374.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.