Läs mer
Ethylicin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309895
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309895 1 ml
1 options
Produktkod. 30309895 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13342800AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylicin
CAS 682-91-7
Analyt- eller komponentnamn Ethylicin
Frakt skick +20°C
Molekylformel C4 H10 O2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanesulfonothioic acid, S-ethyl ester, Ethanesulfonic acid, thio-, S-ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethanethiol, ethanesulfonate (6CI,8CI), Ethanethiosulfonic acid ethyl ester, Ethyl ethanethiosulfonate, NSC 22422, Pseudoallicin 150, S-Ethyl ethanethiosulfonate, Ethylicin
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCSS(=O)(=O)CC
IUPAC-namn 1-ethylsulfonylsulfanylethane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154.0122 g/mol