Läs mer
Etylidencyklopentan, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479656 5 g 5g
11489656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20209.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2146-37-4 | Molekylformel: C7H12 | Molekylvikt: 96,173 g/mol
Den används för att tillverka andra organiska kemikalier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används för att tillverka andra organiska kemikalier.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en väl förseglad behållare. Förvara bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2146-37-4
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00019319
InChI-nyckel VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
PubChem CID 75068
IUPAC-namn etylidencyklopentan
LEDER CC=C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylidenecyclopentane
Smältpunkt -130 °C
Densitet 0.8
Kokpunkt 112 °C till 114 °C
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 96.17
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.