Läs mer
Etylmagnesiumbromid, 0,9M lösning i THF, AcroSeal™
Code produit 10444833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Conditionnement:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10444833 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10570633 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10444833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210478000
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 925-90-6 , 109-99-9
Molekylformel C2H5BrMg
Molekylvikt (g/mol) 133.27
MDL-nummer MFCD00000043
InChI-nyckel TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
LEDER CC[Mg]Br
Spécification
Kemiskt namn eller material Ethylmagnesium bromide
Färg Svart-brun till brun
Namnnotering 1M-lösning i THF
Koncentration 0,85 till 1,15 M
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel C2H5MgBr
Kvantitet 800 mL
Flampunkt −17 °C
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Fysisk form Lösning
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kraftig reaktion.
IUPAC-namn brom(etyl)magnesium
Formel vikt 133.27
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Mention de danger
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.