Läs mer
Etylmagnesiumbromid, 3M i eter, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11366499
Change view
Kvantitet:
0.5 mol
1 mol
Förpackningsstorlek:
0.5mol
1mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366499 0.5 mol 0.5mol
11376499 1 mol 1mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041675.JT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133,27 g/mol
Etylmagnesiumbromid används som reagens och farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 925-90-6
Molekylformel C2H5BrMg
Molekylvikt (g/mol) 133.27
MDL-nummer MFCD00000043
InChI-nyckel TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
IUPAC-namn magnesium;etan;bromid
LEDER CC[Mg]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylmagnesium bromide
Smältpunkt -116,3 °C
Färg Brun till gul
Densitet 1.020 g/mL
Kokpunkt 34,6 °C
Odör Eterliknande
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel C2H5MgBr
Kvantitet 0.5 mol
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Blandbar i alkoholer, ketoner, ester, etrar, kolväten.
Formel vikt 133.28
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M in ether
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.