Läs mer
Etylmagnesiumklorid, 2,7M (25 vikt%) lösning i THF, AcroSeal™
Produktkod. 10531491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
2.4 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.4 L
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10531491 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10515223 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10724114 2.4 L AcroSeal™ Glasflaska 2.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10531491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 252578000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2386-64-3 | C2H5ClMg | 88,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-64-3 , 109-99-9
Molekylformel C2H5ClMg
Molekylvikt (g/mol) 88.82
MDL-nummer MFCD00000472
InChI-nyckel ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solution
PubChem CID 75432
IUPAC-namn magnesium;etan;klorid
LEDER CC[Mg]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylmagnesium chloride
Färg Brun
Densitet 1.0000g/mL, 1
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel C2H5MgCl
Kvantitet 800 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 88.83
Procent renhet 24 till 26 %
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylmagnesium chloride, 2.7M (25 wt.%) solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.