Läs mer
Ethylmalonic acid, 97+%
Produktkod. 11495566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495566 25 g 25g
11485566 5 g 5g
11405576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20715.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Etylmalonsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylmalonsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Löslig i vatten, metanol
(mycket svag grumlighet) och etanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601-75-2
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00002668
InChI-nyckel UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
PubChem CID 11756
ChEBI CHEBI:741548
IUPAC-namn 2-etylpropandisyra
LEDER CCC(C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylmalonic acid
Smältpunkt 112°C to 114°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 774334
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Formel vikt 132.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.