Läs mer
Ethylmalonic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16411929
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411929 1 g
1 options
Produktkod. 16411929 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY34740
MedChemExpress Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylmalonic acid
Fysisk form Solid
CAS 601-75-2
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8O4
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1892.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(CC)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 132.11
Formel vikt 132.11
Procent renhet 97.0%