Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylkvicksilverhiosalisylsyra, natriumsalt, 97,0-101,0 %
Produktkod. 10033313 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10033313 500 g Glasflaska 500g
10020920 5 g Glasflaska 5g
10030920 25 g Glasflaska 25g
10336460 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10033313 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 118685000
 Begränsad artikel
I lager
Etylmerkuritiosalicylsyra, CAS # 54-64-8, är ett oxiderande reagens som kan hämma olika sulfhydrylberoende enzymer och proteiner. Det är också känt som tiomerosal eller 2-(etylmerkuriomerkapto)bensoesyranatriumsalt. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Etylkvicksilveritiosalicylsyra är ett oxiderande reagens som hämmar sulfhydryl-innehållande aktiva ställen av flera enzymer
  • Det är också känt som timerosal eller 2-(etylkvicksilvermerkapto)bensoesyranatriumsalt.
  • Det kan binda till sulfhydrylföreningar, såsom glutation, cystein och sulfhydrylgrupper av proteiner
  • Dessutom kan det aktivera inositoltrifosfatkalciumkanaler på membranen i det endoplasmatiska retikulumet, vilket resulterar i reglering av cellulära funktioner
Användningsområden
  • Etylkvicksilveritiosalicylsyra har undersökts allmänt som konserveringsmedel i medicinsk laboratorieforskning, inklusive vaccinstudier
  • Det har visat sig uppvisa svampdödande och antiseptiska egenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-64-8
Molekylformel C9H9HgNaO2S
Molekylvikt (g/mol) 404.81
MDL-nummer MFCD00013062
InChI-nyckel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC-namn natrium;(2-karboxylatfenyl)sulfanyletylkvicksilver
LEDER [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Smältpunkt 232,0 °C till 233,0 °C
Färg Vit till grädde
pH 6 till 8 (1 % soln.)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97.0-101.0%
Linjär formel 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Flampunkt 250 °C
Merck Index 15, 9470
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/1 ml (20 °C). Andra lösligheter: 1g/8 ml i alkohol, 1 g/10 ml i metanol, nästan olöslig i eter och bensen
Formel vikt 404.8
Procent renhet 97,0 till 101 %
Kvalitet Ungraded
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5% max. (vakuum/P2O5)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.