Läs mer
Ethylmorphine EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Ethylmorphine EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylmorphinone |
| CAS | 93290-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethylmorphinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (Ethylmorphinone), (5alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (9Cl), Ethylmorphinone, Ethylmorphine Hydrochloride Impurity D, Ethylmorphine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-3-22-15-7-4-11-10-13-12-5-6-14(21)18-19(12,8-9-20(13)2)16(11)17(15)23-18/h4-7,12-13,18H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=CC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| IUPAC-namn | (4R,4aR,7aR,12bS)-9-ethoxy-3-methyl-1,2,4,4a,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Visa mer |