Läs mer
Ethylnoradrenaline Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylnoradrenaline Hydrochloride |
| CAS | 3198-07-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethylnoradrenaline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (9CI), Bronkephrine, Butanephrine hydrochloride, Ethylnorepinephrine Hydrochloride, Benzyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Protocatechuyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-, hydrochloride (6CI), alpha-(1-Aminopropyl)protocatechuyl alcohol hydrochloride, alpha-Ethylnorepinephrine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-2-7(11)10(14)6-3-4-8(12)9(13)5-6;/h3-5,7,10,12-14H,2,11H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCC(N)C(O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Visa mer |