Läs mer
Ethylparaben, MedChemExpress
Produktkod. 16428526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16428526 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16428526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0934
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylparaben
Fysisk form Solid
CAS 120-47-8
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 98.23%